シェルフライフ
12 mo.
特徴
ready-to-use
包装
pack of 50 tests
キャパシティ
2 mL
filling volume
2 mL
色
pink to light purple, with slight precipitate
入力
sample type wine
sample type cosmetics
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type beer
pH
7.2±0.2 (25.0 °C)
アプリケーション
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
microbiology
適合性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
for use with MF-method
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Escherichia spp.
coliforms
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- すぐに使用できる液体アンプル培地は、時間、設備、そして訓練を受けた人員が不足していることが多い微生物検査機関において、多くの問題を解決します。
- ガラス製アンプルの取扱いを不要とし、バルク包装された培地に関連する廃棄や腐敗を回避する、簡便な単回試験用2 mLプラスチック製アンプルをご用意しています。
規格
アナリシスノート
E. coli (ATCC 25922)
混合培養(E. coli, P. aeruginosaおよびP. vulgaris)
法的情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GT1MHA000P2E:
MHA000P2E:
試験成績書(COA)