主要文書
MPPVICPK1
Milli-Q
Optimizer 0.1 μmフィルター
Optimized to deliver ultrapure water for trace elemental analysis.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
物質
polypropylene filter
品質水準
特徴
elemental trace analysis
包装
pkg of 1 unit
ポアサイズ
0.1 μm pore size
適合性
for use with Milli-Q® Element
for use with Q-POD® Element
輸送温度
ambient
詳細
Optimizer 0.1μm最終フィルターは、超純水から微量粒子を特異的に除去するラボの水精製消耗品です。
アプリケーション
ICP-MS、GF-AAS、trace ICなどの微量および超微量元素分析に適した超純水を作製するために設計されたMilli-Q® IQ ElementおよびQ-POD® Element精製ユニット用です。
特徴および利点
  • 半導体業界で使用される清浄度基準に従って製造。
  • フィルターにより、超純水中に粒子が放出されないことを保証。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany