Merck
MVFCN1225
Millipore
Multiscreen®96ウェルプレート、グラスファイバーメンブレン
pore size 1.2 μm, non-sterile
別名:
96-Well Glass Fiber Plate, Glass Fiber 96-Well Plate, MultiScreen Glass Plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
物質:
flat bottom wells
glass fiber membrane
polypropylene
ポアサイズ:
1.2 μm pore size
無菌性:
non-sterile
結合型:
high binding surface
物質
flat bottom wells
glass fiber membrane
polypropylene
品質水準
詳細
Opaque, Non-Sterile, with Glass Fiber membrane, 1.2 µm pore size, 25 plates, Polypropylene device
無菌性
non-sterile
製品種目
MultiScreen®
特徴
lid: no
メーカー/製品名
MultiScreen®
パラメーター
2 mL sample volume (per well)
テクニック
ligand binding assay: suitable
protein purification: suitable (TCA precipitation)
receptor binding assay: suitable
H
47.2 mm
L
127.8 mm
W
85.6 mm
ろ過面積
0.23 cm2
プレートサイズ
96 wells
ウェルの最大容量
2 mL
有効容積
0.1-2 mL
ポアサイズ
1.2 μm pore size
アプリケーション
sample preparation
結合型
high binding surface
輸送温度
ambient
詳細
  • 1.2 μmグラスファイバーC(GFC)メンブレンを用いたMultiScreen® 96ウェル高容量フィルタープレートでは、優れた真空ろ過とろ液採取が行えます。
  • プレートは水溶液と有機溶液の両方に対して化学的に耐性です。
  • 独自の設計で、完全な自動化に適合しています。
アプリケーション
  • ライセート清澄化
  • 粘性の高いサンプルのろ過
  • 環境検査
  • DNAサンプル調製の結合-洗浄-溶出アプリケーション
法的情報
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
資料
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
関連コンテンツ
This provides information about the chemical compatibility of MultiScreen Filter Plates with different reagents.