主要文書
MXPESPTCL
Millipore
MicropreSure®サニタリーサンプリングバルブ
valve size 1-1/2 in., 316L stainless steel
別名:
ステンレススチール製サンプリングバルブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NB.24
物質
316L stainless steel
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
MicropreSURE®
バルブサイズ
1-1/2 in.
アプリケーション
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
輸送温度
ambient
詳細
MicropreSure®サニタリーサンプリングバルブはMicropreSure®サンプラーの付属品です。MicropreSure®サンプラーは、工程内の微生物試験を簡略化するためのオンラインろ過サンプラーです。単純で保護的な設計であり、サンプルを採取場所で直ちに無菌的に処理できるため、汚染リスクが低減します。サニタリーサンプリングバルブは、サンプリングポート出口にトライクローバー接続で取り付け可能であり、液体のサンプリングが容易になります。
アプリケーション
MicropreSure®サニタリーサンプリングバルブは、ビール、乳製品、ボトル入り水、医薬品分析、清涼飲料水、サイダー、スポーツドリンク、ワインなどの水性液体のオンラインサンプリングとろ過に用いられ、バイオバーデン検査が可能です。
法的情報
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing