MSHAWGM48
MicropreSure®モニター
0.45 μm white gridded MCE membrane filter, bulk packaging, suitable for solid cultivation, pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE), white filter, suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
別名:
MicropreSure® Filtrationユニット, ろ過によるバイオバーデン・水分析用
About This Item
おすすめの製品
物質
cellulose support (pad)
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polycarbonate
white filter
品質水準
認証
EP, USP, JP
詳細
packed
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
特徴
ready-to-use
メーカー/製品名
MicropreSURE®
フィルタ直径
47 mm
ろ過面積
9.1 cm2
Matrix
MF-Millipore™
ポアサイズ
0.45 μm pore size
入力
sample type soft drink
sample type beverage(s)
sample type sport drink
sample type wine
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
sample type cider
sample type food(s)
sample type dairy
適合性
suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
for use with MicropreSURE® System
アプリケーション
bioburden testing
food and beverages
industrial qc (on-line monitoring)
pharmaceutical
輸送温度
ambient
アプリケーション
特徴および利点
- 閉じた設計による正確なサンプリング
- 迅速かつ高信頼性の工程内採取と微生物分析
- 大容量試験
- バッチまたは連続サンプリング
- 組み立てや滅菌は不要
WGK
WGK 2
試験成績書(COA)
プロトコル
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing