物質
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
認証
ISO 7704
詳細
Yeast or mold
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
特徴
easily wetted with water
hydrophilic
メーカー/製品名
Microfil® with EZ-Pak®
パラメーター
100 mL sample volume
フィルタ直径
47 mm
漏斗容量
100 mL
マトリックス
MF-Millipore™
ポアサイズ
0.8 μm pore size
入力
sample type cosmetics
sample type cider
sample type food(s)
sample(s) (environmental)
sample type sport drink
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type beer
sample type soft drink
sample type bottled water
アプリケーション
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
輸送温度
ambient
詳細
アプリケーション
原理
物理的形状
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.