物質
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
認証
ISO 7704
詳細
Yeast or mold
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
特徴
easily wetted with water
hydrophilic
メーカー/製品名
Microfil® with EZ-Pak®
パラメーター
250 mL sample volume
フィルタ直径
47 mm
漏斗容量
250 mL
マトリックス
MF-Millipore™
ポアサイズ
0.8 μm pore size
入力
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
sample type sport drink
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type wine
sample type soft drink
sample type cider
sample type beer
sample type food(s)
アプリケーション
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
適合性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
原理
物理的形状
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
MZAAWG251:
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.