Merck
P2C030V20
Millipore
Pellicon® 2カセットフィルター
NMWCO 30 kDa
別名:
Pellicon 2 47 Membrane 2.0 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
物質
composite regenerated cellulose (CRC)
品質水準
メーカー/製品名
Pellicon®
テクニック
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Membrane nominal area
2 m2
重量分析抽出物
≤1500 mg/m2
Matrix
Ultracel®
ポアサイズ
30 kDa NMWCO
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Device Configuration: Maxi Cassette
特徴および利点
Type V screen (open channel)
その他情報
これらの製品はFDAの定めたGMP準拠の製造工場で製造されています。
アナリシスノート
Gravimetric Extractables: after a water flush
法的情報
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P2C030V20:
試験成績書(COA)