物質
TPE seal
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
polypropylene screen
stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
品質水準
メーカー/製品名
Pellicon®
保管条件
do not freeze
パラメーター
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
4-8 L/min-m2 flow rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
テクニック
tangential flow filtration (TFF): suitable
ultrafiltration: suitable
H
4.2 cm (1.67 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
W
17.8 cm (7 in.)
ろ過面積
1.14 m2
サイズ
229 mL , Volume (feed)
88 mL , Volume (permeate)
重量分析抽出物
≤1500 mg/m2
マトリックス
Biomax®
ポアサイズ
(30 kDa)
pH
1-14
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- Robust, void-free membrane provides optimum productretention and performance consistency
- Unique feed screen design enables high mass transfer, flux for higher finalconcentration
- Fast, reliable scale up/down from lab to production scale
- Automated manufacturing delivers unbeatable performance consistency andreliability
- Easy to install and clean
- Extreme temperature and chemical compatibility
その他情報
アナリシスノート
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P3B030D10:
試験成績書(COA)