Merck
P3B030A10
Millipore
Pellicon® 3カセット、Biomax® メンブレン付き
30kDa, A Screen, 1.14 m2
別名:
Pellicon® 3 Cassette with Biomax 30 kDa Membrane, A screen, 1.14 m2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031623
物質
TPE seal
polyethersulfone
polypropylene screen
stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
品質水準
特徴
holdup volume 134 mL (in feed channel)
メーカー/製品名
Pellicon®
パラメーター
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
テクニック
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
H
3.91 cm (1.54 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
W
17.8 cm (7 in.)
膜面積
1.14 m2
重量分析抽出物
≤1500 mg/m2
マトリックス
Biomax® (Membrane)
ポアサイズ
30 kDa NMWCO
pH
1-14
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pellicon® 3フィルトレーションデバイスは、現在の高力価の治療用抗体ならびに操作圧や温度が高く苛性洗浄剤が使用される厳しい条件のろ過プロセスに最適な最先端の高性能カセットです。’
Biomax®メンブレンを備えるPellicon® 3カセットは、モノクローナル抗体ならびにアルブミン、ホルモン、ワクチン、増殖因子を含有する溶液のろ過に最適です。
このP3B030A10 Pellicon® 3限外ろ過デバイスは、孔径が30 kDa NMWCO、Biomax® 30メンブレン使用、寸法が3.91 cm(高さ) x 17.8 cm(幅)x 20.6 cm(長さ)です。
特徴および利点
  • 頑丈 & 確実 – さらに厳しくなった現在のろ過プロセスに最適
  • 高性能 – 卓越した分解能、収率、背圧抵抗を発揮
  • 最適な産物回収 – 実績のあるメンブレンテクノロジーを利用
  • ボイドフリーテクノロジー – 最先端のメンブレンが実質的にあらゆる分離に対応
  • 無欠陥、高い接着性 – Ultracel®は微小孔性の基材上に形成された複合膜を使用
  • 自動製造 – 無敵の性能、一貫性、信頼性を実現
  • 簡単な設置 & 手入れ – シンプルな設置とメンテナンス
その他情報
これらの製品は、医薬品の製造管理および品質管理の基準を遵守する施設で製造されています。
アナリシスノート
重量分析抽出物:制御された室温で水に24時間浸漬後
法的情報
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
P3B030A10:
試験成績書(COA)