物質
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
polypropylene (Screen (feed))
polypropylene cap (end cap)
polypropylene housing
品質水準
製品種目
Pellicon®
保管条件
do not freeze
パラメーター
4-8 L/min-m2 flow rate
テクニック
tangential flow filtration (TFF): suitable
ultrafiltration: suitable
H
2.3 cm (0.92 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
ろ過面積
0.11 m2
サイズ
23 mL , Volume (feed)
7 mL , Volume (permeate)
幅
5.6 cm (2.2 in.)
56 mm
Matrix
(Ultracel)
ポアサイズ
30 kDa pore size
pH
1-14
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
操作圧や温度が高く
苛性洗浄剤が使用される厳しい条件のフィルトレーションプロセスに最適です。
小規模生産から実生産まで、Pellicon® 3カセットは、研究、プロセスのスケールアップ/スケールダウン、アプリケーションの開発および実生産に使用できるように設計されています。Pellicon® 3の設計および自動化製造プロセスによって、カセットサイズ間で比類なき性能の一貫性が示されます。また、Pellicon® 3デバイスは、スケールアップやスケールダウンのプロセス開発を改善するために、より大きなカセットサイズの選択を提供します。合理的な設計により、作業者は、Pellicon® 3カセットの取り扱い、取り付けおよび取り外しを素早く簡単に行うことができます。構成する素材は幅広い化学洗浄に適合しています。
アプリケーション
特徴および利点
- 頑健でボイドフリーなメンブレンは、最適な製品保持と性能の一貫性を提供します。
- ユニークなフィードスクリーン設計により、高い物質移動で、より高い終濃度になるフラックスを実現します。
- ラボスケールから生産スケールへの迅速で信頼性の高いスケールアップ/ダウン
- 自動化された製造により、比類ない性能の一貫性と信頼性を実現します。
- 簡単な取付けと洗浄
- 極度の高温や化学物質に適合
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
P3B030D01:
試験成績書(COA)