物質
polypropylene screen
polyurethane
regenerated cellulose
品質水準
詳細
Filter code PLAC
Type V screen (open channel)
prefiltration requirements: 100 µm
パラメーター
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
テクニック
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
tangential flow filtration (TFF): suitable
ultrafiltration: suitable
H
2.16 cm (0.85 in.)
L
21 cm (8.3 in.)
デバイスサイズ
0.5 m2
ろ過面積
0.5 m2
Membrane nominal area
0.1 m2
幅
17.8 cm , 7.0 in.
Matrix
Ultracel®
ポアサイズ
1 kDa filter
アナリシスノート
法的情報
免責事項
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P2PLACV05:
試験成績書(COA)