物質
polyethersulfone membrane
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Biomax®
テクニック
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
フィルタ直径
63.5 mm
ろ過面積
28.7 cm2
ポアサイズ
10 kDa NMWCO
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
限外ろ過メンブレンは通常、再生セルロース製またはポリエーテルスルホン(PES)製です。選択する材質は、サンプルの適合性に大きく依存します。メンブレンの名目上の分子量カットオフ(NMWCO)の選択は、保持されるマクロ溶質(macrosolute)の分子量(MW)に依存します。メンブレンの選択は性能に重大な影響を及ぼします。再生セルロースを用いる場合には、保持する溶質の分子量の1/2~1/3のNMWCOを、Biomax® PES膜では1/4~1/5のNMWCOを確保するのが原則です。ダイアフィルトレーション技術では、効率的なバッファー交換のため、遠心分離装置またはAmicon®攪拌式セルなどの圧力駆動型装置において限外ろ過メンブレンを使用しています。透析チューブとは異なり、限外ろ過メンブレンはサンプル濃縮およびバッファー交換に使用できるため、サンプルの移動が最小限に抑えられ、サンプル損失量が減少します。
アプリケーション
Schizosaccharomyces japonicusの多糖類の回収およびアルコール発酵後の精製のための限外ろ過ユニットには、限外ろ過ディスク、10 kDa NMWが使用されています。
法的情報
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
PBGC06210:
試験成績書(COA)
Valentina Millarini et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(10) (2020-10-08)
Nowadays commercial preparations of yeast polysaccharides (PSs), in particular mannoproteins, are widely used for wine colloidal and tartrate salt stabilization. In this context, the industry has developed different processes for the isolation and purification of PSs from the cell wall