Merck
GVWP06225
Millipore
Durapore .22um WH PL 63.5MM 25/PK
Durapore®, filter diam. 63.5 mm, hydrophilic
別名:
PVDFメンブレンフィルター、0.22 μm孔径
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
ポアサイズ:
0.22 μm
70 %
物質:
PVDF membrane
plain filter
特徴:
hydrophilic
フィルタ直径:
63.5 mm
膜厚:
125 mm
無菌性:
non-sterile
物質
PVDF membrane
plain filter
品質水準
無菌性
non-sterile
品質
(MQ400)
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Durapore®
Millipore
パラメーター
1 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
フィルタ直径
63.5 mm
膜厚
125 mm
屈折率
n/D 1.42
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.22 μm
70 %
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生体液の滅菌ろ過
その他情報
使用方法
  • 生物の保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • アプリケーション:一般的なラボのろ過
  • 用途:生物学的汚染物質の保持または除去
  • 使用方法:孔径0.2 µm(以下)のメンブレンを通して液体を滅菌ろ過することで、細菌、カビ、酵母などの生物学的汚染物質を効率的に除去します。 大型の生物学的汚染物質を選択的に保持する際には、孔径0.45 µm(以上)のメンブレンを通した液体ろ過を利用して、以後の培養と分析用に微生物を捕捉し増殖をサポートできます。
  • 保存:乾燥した場所で保存してください。
  • 廃棄:該当する連邦、州、地域の規制に従って廃棄してください。
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany