主要文書
PDMA04700
Millipore
PetriSlideディッシュ
47mm dish preloaded with adsorbent pads for microbial application using membrane filtration.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122101
eCl@ss:
32030209
NACRES:
NB.14
物質
cellulose pad(s)
clear device
polystyrene
品質水準
無菌性
sterile
包装
plate of 100
メーカー/製品名
Petrislides
テクニック
sterile filtration: suitable
直径
47 mm
入力
sample type food(s)
sample(s) (environmental)
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
アプリケーション
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
輸送温度
ambient
詳細
汚染解析用のPetriSlideには、取り外さなくても顕微鏡検査が行える透明なカバーが付いています。長方形のベースは、顕微鏡のステージに実装し易いように角が丸みを帯びています。吸収性パッド付きのPetriSlideは、単回使用で使い捨てのプラスチック製ユニットで、メンブレン濾過法によって47 mmフィルターに捕捉された微生物を培養するために使用されます。
アプリケーション
吸収性パッド付きのPetriSlideは、単回使用で使い捨てのプラスチック製ユニットで、ビール、ボトル入り飲料水、リンゴジュース、スポーツドリンク、ワインなどの微生物分析に使用されます。