主要文書
PEZGS0896
Millipore
Millicell® EZスライド
8-well glass chamber slide, 0.7 cm2/well, 96/pk, sterile
別名:
チャンパースライド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
物質
polypropylene wells
polystyrene lid
soda-lime glass slide
無菌性
ethylene oxide treated
sterile
特徴
Raised corner ridges on the lid facilitate stacking of multiple units
包装
case of 96 (6 boxes, 16 units/box)
メーカー/製品名
Millicell®
テクニック
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunocytochemistry: suitable
L × W × H
75 mm × 25 mm × 1 mm, slide only
77.8 mm × 33.8 mm × 13.9 mm, excluding lid
77.8 mm × 33.8 mm × 16.2 mm, including lid
サイズ
8 wells
ウェル表面積
0.7 cm2
ウェル容積
200-700 μL
輸送温度
ambient
詳細
Millicell EZ SLIDE を使用すると、顕微鏡スライド上で細胞を直接増殖させ、固定し、染色できます。分析前にユニットを分解したり、デバイスから別のデバイスに細胞を移したりする必要はありません。ポリプロピレン製のウェルは使用されるほとんどの固定剤に耐性があるため、細胞をスライド上で増殖させ、ウェル内で直接染色することができます。染色後は、ユニットの4つの側面タブを押し下げ、ウェルをスライドから持ち上げることで、顕微鏡スライドを簡単に取り外すことができます。このように簡単にスライドを取り外せるため、細胞を損傷するリスクを軽減でき、スライドからウェルを取り外すための特別なツールは不要です。カバーの盛り上がったコーナーリッジにより、インキュベーター内で容易に複数のユニットを重ねることができ、ユニットに付属のトレイでインキュベートすることもできます。
調製ノート
  1. 推奨プロトコールに従って細胞を培養、固定、染色します。
  2. 顕微鏡スライドを利用するときは、Millicell EZ SLIDE を平らな面に置き、親指で4つのタブを押し下げてカバーを取り外します。スライドを押し下げて、ウェルを上に持ち上げて取り外します。スライドをホルダーから取り外します。
法的情報
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tapash Jay Sarkar et al.
Nature communications, 11(1), 1545-1545 (2020-03-27)
Aging is characterized by a gradual loss of function occurring at the molecular, cellular, tissue and organismal levels. At the chromatin level, aging associates with progressive accumulation of epigenetic errors that eventually lead to aberrant gene regulation, stem cell exhaustion