Merck
PI8P01250
Millipore
Millicell®スタンディング細胞培養インサート
pore size 8.0 μm, diam. 12 mm, translucent polycarbonate membrane, Tissue Culture (TC)-treated surface, size 24 wells, sterile
別名:
Millicell細胞培養インサート、12 mm、ポリカーボネート、8.0 µm, 細胞培養インサート, 組織培養インサート, 組織培養プレート, 透過性培養インサート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
物質
polystyrene housing
translucent polycarbonate membrane
品質水準
無菌性
γ-irradiated
sterile
特徴
0.1x106 pores/cm2 (pore density)
包装
pack of 50
メーカー/製品名
Millicell®
パラメーター
50 °C max. temp.
テクニック
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
cell migration: suitable
H
10 mm
直径
12 mm
膜面積
0.6 cm2
サイズ
24 wells
有効容積
0.6 mL
translucent
マトリックス
Isopore
ポアサイズ
8.0 μm
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
輸送温度
ambient
詳細
Millicell®インサートにより、接着細胞または懸濁細胞が頂端側と側底側の両方から培地にアクセスできます。細胞の増殖、構造、機能は、in vivoで生じることをより厳密に模倣します。また、Millicell®インサートでは、細胞単層の両側を検討することが可能です。
法的情報
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
すべて表示