Merck
PIHP03050
Millipore
Millicell®スタンディング細胞培養インサート
pore size 0.4 μm, diam. 30 mm, translucent polycarbonate membrane, size 6 wells, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
別名:
Millicell細胞培養インサート、30 mm、ポリカーボネート、0.4 µm, 細胞培養インサート, 組織培養インサート, 組織培養プレート, 透過性培養インサート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
物質
polystyrene housing
translucent polycarbonate membrane
品質水準
無菌性
γ-irradiated
sterile
特徴
100x106 pores/cm2 (pore density)
包装
pack of 50
メーカー/製品名
Millicell®
パラメーター
50 °C max. temp.
テクニック
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
drug transporter assay: suitable
permeability assay: suitable
H
13 mm
直径
30 mm
サイズ
6 wells
表面積
4.2 cm2
有効容積
1.5 mL
マトリックス
Isopore
ポアサイズ
0.4 μm
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
輸送温度
ambient
詳細
デバイス構成:6-ウェルプレート、孔径0.4μm
Millicell®インサートを使用すると、付着細胞または浮遊細胞は、アピカル側とバソラテラル側の両側から培地へアクセスできます。In vivoで生じている細胞増殖、構造、および機能に近い状態を模倣できます。また、Millicell®インサートでは、細胞単層の両側を検討することが可能です。
Millicell®スタンディングインサート:
- 良好な細胞増殖を促進し、細胞研究のすばらしい機会が得られます
- Biopore(PTFE)メンブレン、MF-Millipore(混合セルロースエステル)メンブレン、ポリカーボネートメンブレンがあります
メンブレンタイプ:
Isoporeメンブレン(ポリカーボネート)
- 細胞外マトリックスを使用しない付着依存性細胞の増殖用
アプリケーション
細胞接着、細胞増殖、細胞分化、免疫細胞染色
アプリケーション
研究カテゴリー
細胞培養
細胞接着、細胞培養、細胞分化、薬物輸送、透過性に関して6-ウェルプレートで使用する孔径0.4 µmのポリカーボネート細胞培養インサート
包装
個別ブリスター包装
法的情報
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
すべて表示