Merck
PP2514250
Millipore
膜ろ過前の前ろ過、疎水性、25 µm 142 mm
Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
別名:
ポリプロピレンメンブレンフィルター、25.0 μm孔径
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
ポアサイズ:
25.0 μm pore size
物質:
plain filter
polypropylene membrane
white filter
特徴:
hydrophilic
フィルタ直径:
142 mm
厚さ:
630 μm
物質
plain filter
polypropylene membrane
white filter
詳細
This is a 142 mm Hydrophilic Polypropylene membrane filter with a 25.0 um pore size. Polypropylene filters are constructed of 100% virgin polypropylene media. Ideally suited for general clarifying & prefiltration applications.
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
フィルタ直径
142 mm
厚さ
630 μm
ポアサイズ
25.0 μm pore size
輸送温度
ambient
詳細
Milliporeのポリプロピレンフィルターは、100%バージンポリプロピレン媒体から作られています。一般的な清澄化、および溶媒と脱イオン水などの前ろ過、ならびにバイオバーデン低減の用途に理想的に適しています。幅広い熱適合性もあります。
プレフィルターは、高い粒子保持力、高い塵埃保持能力を有し、圧力損失は低くなっています。有機溶剤のろ過用にデザインされていますが、水溶液のろ過にも使用できます(アルコールで適切に湿らせた後)。
特長・利点:
•攻撃的な溶媒に適合
•プレフィルターには高い塵埃保持能力があります
アプリケーション:
一般的な前ろ過および清澄化、有機溶媒に適合
フィルターコード:PP25
フィルタータイプ:ネットフィルター
アプリケーション
細胞とタンパク質沈殿物の回収
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13