主要文書
PR0G0NP02
Milli-Q
Progard®前処理パック
別名:
Progard® 2前処理パック(ロング)– ROメンブレン保護用, Progard® 2前処理パック(ロング)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
特徴
Optimal protection of Reverse Osmosis (RO) membrane, optimized system lifetime and performance. Removal of large particles, organic compounds and free chlorine from feed water with a silt density index (SDI) up to 12.
品質水準
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Progard®
H
39.5 cm (15.5 in.)
全有機炭素(TOC)残留物
<2000 ppb
ハロゲン化残留物質
<3 ppm (Cl2)
適合性
for use with Elix® (1997-2008)
for use with RiOs (1997-2012)
輸送温度
ambient
詳細
ポリリン酸塩を含まないProgard® 2前処理パックは、水道水から大きな粒子、有機化合物、遊離塩素を除去することで水を前処理するように設計されています。これにより、有機ファウリングと塩素酸化から逆浸透(RO)メンブレンが保護されます。
Progard® 2前処理パックを用いると、お客様のシステムの寿命と性能が確実に最適化されます。
システムから要求を受けたときの消耗品の交換は、システムの性能を仕様の範囲内に維持するために重要です。
アプリケーション
Elix®およびRiOs 5/8/16純水製造装置に使用するように設計されています。
特徴および利点
  • Progard® 2前処理パックは、ポリプロピレンおよびEPDM製。
  • SDI < 12、Cl2 < 3 ppm、およびTOC < 2000 ppbでの水道水給水に適します。
  • 天然の活性炭担体は高い表面積と吸着動力学を示し、3 ppmまでの塩素と2000 ppbまでのTOCを含む給水を許容します。
  • デプスフィルター担体は高容量と最適化された保持力を示し、12までのシルト密度指数の給水を許容します。
  • 前処理パックのアセンブリは完全自動化されています。
法的情報
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany