Merck
PRPK00001
Milli-Q
PrePak前処理パック
For use with Elix®, AFS® and RiOs systems, Protects and maintains good performance of the reverse osmosis (RO) membrane
別名:
PrePak 1前処理パック
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
品質水準
特徴
Optimal protection of water system and optimised performance; activated C; SDI > 5 & < 12
包装
pkg of 2 units
ポアサイズ
0.5 μm pore size (CRW5 type)
適合性
for use with AFS®
for use with Elix®
for use with RiOs
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
適切な前処理は、望ましい品質の最終生産水を得るために不可欠なステップです。前処理の選択は給水の流量に応じて行います。
PrePak 1は、粒子、有機化合物、遊離塩素を除去することで、水道水を前処理します。大型の純水製造装置への使用を意図しており、装置のProgard® TL前処理パックに対する追加前処理として用いられます。
Elix®、AFS®、およびRiOs純水製造装置に使用されます。
アプリケーション
逆浸透(RO)メンブレンを保護し、良好な性能を維持します。
特徴および利点
  • 水システムの最適な保護。
  • システムの寿命と性能の最適化を保証。
  • 0.5 μmデプスろ過による粒子の除去。
  • 活性炭による塩素の除去。
法的情報
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13