詳細
QPAK® TEX研磨カートリッジは、精製水を通したときに、イオン性および有機性汚染物質を微量レベルまで除去するように設計されています。このカートリッジは、抽出可能汚染物質の浸出を最小限に抑えるために、無菌で高純度の材料から製造されています。Milli-Q® Directシステム用です。
アプリケーション
イオン性および有機性汚染物質を微量レベルまで除去。
特徴および利点
- QPAK® – QPAK00TEXカートリッジフィルターの交換用の純正消耗品。
- e-Sure無線周波数識別(RFID)タグで完全なトレーサビリティを保証、パックパラメータを即座に確認可能。
- Organexおよびイオン交換樹脂を使用。
- 品質証明書のオンライン入手が可能。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany