Merck
CDUFBI001
Milli-Q
バイオパック®ポリッシャー
Ultrafilter for the production of pyrogen-, nuclease-, and bacteria-free water
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
物質
polysulfone (Ultrafiltration Hollow Fibers)
品質水準
特徴
removal of pyrogen (endotoxins), nuclease and bacteria in water
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
BioPak®
不純物
<0.001 EU/mL Pyrogens (endotoxins)
<0.01 ng/mL RNases
<0.1 cfu/mL Bacteria
<4 pg/μL DNases
適合性
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Elix® Advantage
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Reference
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
バイオパック®ポリッシャーは、Milli-Q®で精製した水を給水する場合に、分子生物学、生化学および細胞培養に適した水を生成するように設計された限外ろ過カートリッジです。バリデーションされている連続使用は90日間です。
アプリケーション
バイオパック®ポリッシャーは、細菌や発熱物質、ヌクレアーゼの濃度を制御する必要のある、分子生物学、細胞培養、および生化学などの広範囲の実験用途に推奨されます。血流細菌感染(BSI)研究、電気化学バイオセンサー開発、エンドトキシン吸着研究、抗菌試験、mRNAおよびタンパク質検出などがこれに含まれます。
特徴および利点
  • ヌクレアーゼ、発熱物質、および細菌による汚染のリスクを最小限に抑えます。
  • DEPCなどの毒物の処理が不要になるため、安全性が向上し、時間とコストが削減されます。
  • ケアフリーのメンテナンス:ポリッシャーは取り付けと交換が容易で、サニタイゼーションが不要です。
構成
限外ろ過中空繊維
その他情報
使用方法
  • 生物の保持:細菌および発熱物質
  • 作用機序:限外ろ過
  • 用途:細胞培養培地、分子生物学
  • 目的とする用途:バイオバーデン低減
  • 使用方法:この品目は、限外ろ過中空ファイバーによってろ過した水を提供します。製品パッケージの添付文書の「交換」セクションをご覧ください。
  • 保管について:乾燥した場所に保管してください。
  • 廃棄について:該当する連邦、州、地域の規制に従って廃棄してください。
法的情報
BIOPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Explicit measurement of the endotoxin adsorption efficiency detects non-Langmuir behavior at low concentrations
Kholina EG, et al.
Analytical biochemistry, 587, 113445-113445 (2019)
The importance of the assembling of DNA strands on the performance of electrochemical genosensors
Batistuti MR, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 159, 105358-105358 (2020)
A Flowthrough Assay for Rapid Bedside Stratification of
Bloodstream Bacterial Infection in Critically Ill Patients: a Pilot
Study
Jagtap P, et al.
Journal of Clinical Microbiology, 56(9), e00408-e00418 (2018)
FISH-Flow, a protocol for the concurrent detection of mRNA and protein in single cells using fluorescence in situ hybridization and flow cytometry
Arrigucci R, et al.
Nature Protocols, 12(6), 1245-1260 (2017)
Tandem malonate-based glucosides (TMGs) for membrane protein structural studies
Hussain H, et al.
Scientific reports, 7(1), 1-11 (2017)
資料
Nuclease-free water (or PCR water) is needed in molecular biology to avoid sample degradation during PCR, sequencing, etc. Ultrafiltration provides a quicker, safer, and more sustainable alternative to DEPC treatment when preparing RNase-free and DNase-free water.