Merck
SIMFILTER
Milli-Q
Simfilter - 0.05 μm最終フィルター
For Simplicity® systems
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
品質水準
包装
pkg of 1 unit
ポアサイズ
0.05 μm pore size
適合性
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
輸送温度
ambient
詳細
Simfilterは、0.05 μmより大きい粒子を除去することによって水を最終ろ過して採水するために使用される最終フィルターです。 Simfilter - 0.05 μm最終フィルターは、Simplicity®純水製造装置に使用できます。
アプリケーション
SimfilterをSimplicity®純水装置の出口に取り付けると、細菌や粒子を低レベルで維持する必要のあるあらゆるラボ用途に適した水を供給できます。
特徴および利点
SIMFILTERの交換用純正消耗品 - Simfilter - 0.05 μm最終フィルター。
法的情報
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany