包装
pkg of 1 unit
適合性
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Element
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Integral
for use with Milli-Q® Reference
for use with Milli-Q® Synthesis
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
光酸化UVランプは、Milli-Q®システムで使用するための交換用ランプです。このランプは、光酸化作用により、有機分子を分解して無機種にします。二つの波長を組み合わせると、酸化過程の重要な種であるヒドロキシラジカル(OH)が発生します。有機汚染物質が酸化されると荷電した有機酸およびCO2となり、水と結合して、炭酸イオンと重炭酸イオンが生成します。これらの新たに形成されたイオンは、UVランプの下流の混合イオン交換樹脂に保持されます。この光酸化UVランプは、Milli-Q® Advantage A10 / Direct / Element / Integral / Reference水精製システム用です。
アプリケーション
このUVランプで処理した水は、有機汚染物質が少なく、有機物感受性のすべての用途(HPLCなど)に適しています。
特徴および利点
- 185 nmおよび254 nm水銀UVランプ
- 光酸化技術
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.