Merck
ZLXUVL2L2
Milli-Q
殺菌UVランプ
For storage tank Automatic Sanitization Modules (ASM) connected to high volume water systems
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
NACRES:
NB.33
品質水準
包装
pkg of 1 unit
適合性
for use with Milli-Q® CLX
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この殺菌用UVランプは、保存している純水中の細菌数をコントロールし制限するように設計されています。254 nmの光を放つこのASM UVランプは、保存タンク内の水に定期的に照射を行い、細菌の増殖とタンク壁でのバイオフィルムの形成を防ぎます。 
アプリケーション
高容量システム用の単独の自動殺菌モジュール(ASM)で使用するための交換用UVランプ
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany