Merck
LCPAK0001
Milli-Q
LC-Pak®ポリッシャー
Placed at the point of dispense of Direct-Q, Milli-Q Direct / Reference, Simplicity and Synergy systems, Designed for trace and ultra-trace organic analysis by HPLC, UHPLC, LC-MS, and LC-MS/MS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
物質
cartridge (Reverse-phase C18 granular silica based cartridge)
品質水準
特徴
removal of trace organics
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
LC-Pak®
テクニック
LC/MS: suitable
UHPLC: suitable
容量
500 L
500000 mL
適合性
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Reference
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
LC-PAK®ポリッシャーは、粒状のC18逆相シリカを含む精製カートリッジです。微量および超微量有機分析に適した水質を達成できることが検証されています。
このコンパクトなデバイスは、互換性のある浄水システムの採水点から、新たに精製された超純水を、効率的かつ便利に使用できるようにします。
アプリケーション
LC-Pak®ポリッシャーで処理した超純水は、HPLC、UHPLC、LC-MSおよびLC-MS-MS分析における溶出剤、バッファーおよびブランク調製、サンプル希釈および標準品の調製に適しています。
特徴および利点
  • ISO 9001に準拠した製造所で製造。
  • ポリプロピレンハウジング内のC18粒状シリカは、チャネリング効果を避けるために圧縮ディスクによって堅固に充填されています。これにより、LC-Pak®ポリッシャーを通過する水が、疎水性相互作用によって有機分子に結合しているC18鎖と、確実に密接に接触します。
  • Milli-Q®超純水を供給した場合、微量および超微量有機分析に適した水を500 L以上生成。
  • 簡単メンテナンス:ポリッシャーは取り付けと交換が容易。
  • LC-Pak®カートリッジは密封された状態で納品され、品質証明書が付属。
  • 使用前に高グレードのメタノールで活性化してください。
法的情報
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LC-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
Halogenated fatty amides--A brand new class of disinfection by-products
Kosyakov DS, et al.
Water Research, 127, 183-190 (2017)
Selective quantification of DOSS in marine sediment and sediment-trap solids by LC-QTOF-MS
Perkins MJ, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 409(4), 971-978 (2017)
Quantitation of vitamin K1 in serum using online SPE-LC-MS/MS and the challenges of working with vitamin K
Andersen IB, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 1117, 41-48 (2019)
資料
This study assesses the suitability of ultrapure water from a Milli-Q® water system for sensitive LC-MS analyses of hormones.
Milli-Q® ultrapure water systems deliver water free of organic contaminants , including hormones present in a lab's tap water, making it suitable for the most sensitive LC-MS/MS analyses.
Milli-Q®超純水製造装置は、水道水中に存在するホルモンなどの有機汚染物質を含まない超純水を提供できるため、最も感度の高いLC-MS/MS解析に適しています。