Merck
PSHT004S5
Millipore
Millicell®96ウェルプレート
pore size 4.0 μm, polycarbonate membrane, sterile
別名:
96-Well Millicell Plate, Millicell Plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.13
物質
flat wells
polycarbonate membrane
polystyrene
品質水準
詳細
Polycarbonate, 0.4 μm pore size, sterile, 96-well cell culture plate, 96-well receiver tray and lid, pack of 5
無菌性
sterile
特徴
lid
メーカー/製品名
Millicell®
パラメーター
75-100 μL sample volume
テクニック
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
drug transporter assay: suitable
permeability assay: suitable
H
26.2 mm
L
128 mm
W
84.8 mm
ろ過面積
0.11 cm2
プレートサイズ
96 wells
有効容積
75 μL
Matrix
Isopore
ポアサイズ
0.4 μm pore size
4.0 μm pore size
入力
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
輸送温度
ambient
詳細
Millicell細胞培養インサートプレートは、特許取得済みのデバイスで、CaCo-2を含む内皮および上皮細胞株の細胞増殖と分化をサポートするためにデザインされています。
Millicellデバイスには、0.4 µm PCFならびにさまざまなPETメンブレン孔径のものがあります。プレートはお客様の利便性を最大限に高めるようにデザインされており、容易なピペット操作とバソラテラル側のアクセスのためのアピカルアシストなどの特長を取り入れています。単層のコンタミネーションリスクを減らすため、フィーダートレイから取り外すときにプレートが作業面より上の高い位置になるよう、メンブレンプレートには足が付いています。涙滴状のレシーバーウェルは、プレートを組み合わせるときに気泡を除去します。
Millicellプレートは、高い完全性を持つ細胞単層の増殖と維持のために最適化されています。アピカル側とバソラテラル側の両方から細胞に栄養が供給されるため、Millicellプレートメンブレン上で増殖した細胞は、プラスチック上よりも良好に増殖します。In vivoの細胞増殖および機能をより近い状態で模倣できます。Millicellプレートは、分析ならびに細胞増殖のためにデザインされており、手動でも、自動細胞播種・栄養補給・洗浄システムとともに使用することもできます。
この完全なシステムを使えば、細胞の増殖、栄養補給、解析を、1つのメンブレンボトムプレートで行えます。プレートは、シングルウェルとマルチウェルのフィーディングトレイのどちらでも使用できます。輸送解析の場合は、プレートを解析用にマルチウェルトランスポートトレイに移すだけです。
この合理化されたデザインの機能は以下によって強化されています:
- 播種および栄養補給システム
- 自動リキッドハンドリングシステムおよびスパンピペット
- 細胞へのバソラテラル側ならびにアピカル側からのアクセス
- 経上皮電気抵抗(TEER)測定システム
フィルターコード:PCF
包装
バルク包装
構成
96ウェル細胞培養プレート(5)、96ウェルレシーバートレイ(10)、フタ(5)
物理的形状
色コード:透明
その他情報
自動化に適合:可
法的情報
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
資料
Application note on Drug transport assays in a 96-well system using Millicell-96 System from Millipore.
プロトコル
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.
関連コンテンツ
Explore our portfolio of 3D cell culture tools and technologies for any 3D cell line or application and discover organoids, hydrogels, ULA, microwell, or hydrogel plates, and more.