Merck
PXC010C50
Millipore
Pellicon® XLカセット、Ultracel® メンブレン付き
filtration area 50 cm2, NMWCO 10 kDa
別名:
Pellicon XL Ultrafiltration Module Ultracel 10 kDa 0.005 m2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104903
NACRES:
NB.24
物質
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
polypropylene
polypropylene screen
品質水準
特徴
holdup volume 3.2 mL
メーカー/製品名
Pellicon®
パラメーター
0.03-0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
テクニック
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
L
18.8 cm (7.4 in.)
W
3 cm (1.2 in.)
ろ過面積
50 cm2
Membrane nominal area
50 cm2
重量分析抽出物
≤7.5 mg/device
Matrix
Ultracel®
ポアサイズ
10 kDa NMWCO
pH
2-12
輸送温度
ambient
詳細
デバイスの構成:カセット
フィルターコード:PLCGC
フィルタータイプ:限外ろ過
特徴および利点
タイプCスクリーン(粗スクリーン)
包装
ウェット、保存可能
その他情報
これらの製品は、FDAの医薬品の製造管理および品質管理の基準を遵守する施設で製造されています。
アナリシスノート
重量分析抽出物:水フラッシング後
法的情報
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PXC010C50:
試験成績書(COA)