Merck
RAWP02500
Millipore
MCEメンブレンフィルター、1.2 μm孔径
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
別名:
MF-Milliporeメンブレンフィルター、孔径1.2 µm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
ポアサイズ:
1.2 μm pore size
82 % porosity
物質:
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
特徴:
hydrophilic
フィルタ直径:
25 mm
厚さ:
150 μm
無菌性:
non-sterile
物質
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
品質水準
認証
in accordance with NIOSH 7400,7402
in accordance with OSHA ID 160
詳細
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
MF-Millipore
Millipore
パラメーター
20 L/min-cm2 air flow rate
270 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
フィルタ直径
25 mm
厚さ
150 μm
重量分析抽出物
5%
white
屈折率
n/D 1.512
Matrix
MF-Millipore
ポアサイズ
1.2 μm pore size
82 % porosity
泡立ち点
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酢酸セルロースと硝酸セルロースの生物学的に不活性な混合物からなるMF-Milliporeメンブレンフィルターは、研究および分析用途に広く使用されています。
アプリケーション
水溶液の清澄化
特徴および利点
  • 生物および環境モニタリング用途に適します。
  • オートクレーブ可能で、エチレンオキサイドおよびγ線照射滅菌法に適合します。
法的情報
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
RAWP02500:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Claudiu V Giuraniuc et al.
PloS one, 8(5), e64419-e64419 (2013-05-16)
Construction of synthetic genetic networks requires the assembly of DNA fragments encoding functional biological parts in a defined order. Yet this may become a time-consuming procedure. To address this technical bottleneck, we have created a series of Gateway shuttle vectors
Werner Weitschies et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 108(2-3), 375-385 (2005-10-11)
Gastrointestinal motility and transport as well as concomitant food intake are factors that are known to influence pharmacokinetics derived after intake of extended release dosage forms. However, the mechanisms behind these influencing factors are mostly unknown. In this study the