物質
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
品質水準
認証
in accordance with ASTM® D5755
詳細
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
MF-Millipore™
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
パラメーター
32 L/min-cm2 air flow rate
580 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
フィルタL × W
1.9 cm × 4.2 cm
フィルタ直径
25 mm
厚さ
135 μm
重量分析抽出物
6%
屈折率
n/D 1.495
Matrix
MF-Millipore™
ポアサイズ
5.0 μm pore size
84 % porosity
キャパシティ
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
泡立ち点
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
アプリケーション
- QC of fluid holding tanks
- Fluid monitoring
- Particle collection
- Particle analysis
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
SMWP02500:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
The Millipore® Patch Test Kit is a portable kit for the collection and testing of hydraulic fluids, bulk chemicals, boiler water, and lubricating oils. The kit includes consumables for 100 tests.
Millipore®パッチテストキットは、作動液、バルクケミカルズ、ボイラー水、潤滑油の採取と検査のための携帯型キットです。キットには100回分の検査の消耗品が含まれています。