Merck
SCC057
Sigma-Aldrich
FibroGRO®不活性化ゼノフリーヒト包皮線維芽細胞
The FibroGROTM Xeno-Free Human Foreskin Fibroblasts (Mitomycin C treated) are derived from normal human foreskin (male neonate) & have been isolated & manufactured under xeno-free conditions.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.71
由来生物
human foreskin fibroblasts
品質水準
包装
pkg of 1 kit
メーカー/製品名
FibroGRO®
Millipore Chemicon®
形態
(fibroblast)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
輸送温度
ambient
詳細
MilliporeのFibroGROTMゼノフリーヒト包皮線維芽細胞(マイトマイシンC処理済み)は、正常ヒト包皮(男性新生児)由来であり、ゼノフリー条件下で単離および製造されています。 細胞はマイトマイシンCによって有糸分裂的に不活性化されており、また複製しないことがバリデーションされています。 低継代回数(p6~p8)で供給され、マイコプラズマが陰性であることがテスト済みの細胞は、未分化状態のヒト胚性幹細胞培養を維持するための支持細胞層として使用できます。
製品供給源:ヒト包皮線維芽細胞、ゼノフリー条件下で生成
細胞株の由来
包皮
細胞株の説明
線維芽細胞
アプリケーション
FibroGROTMゼノフリーヒト包皮線維芽細胞(マイトマイシンC処理済み)は、正常ヒト包皮(男性新生児)由来であり、ゼノフリーの条件下で単離および製造されています。
研究カテゴリー
幹細胞研究
構成
4バイアルのMit-C処理済み線維芽細胞
品質
マイコプラズマ、HTLV-1および2、BおよびC型肝炎, HIV、トレポネーマ・パラジウムが陰性。
保管および安定性
液体窒素中で保存してください
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FIBROGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。