物質
PVDF membrane
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
品質水準
法規制遵守
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
autoclavable compatible
製品種目
OptiScale® 25
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
OptiScale®
パラメーター
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
60 psi max. differential pressure (4.1 bar) at 25 °C (forward)
テクニック
sterile filtration: suitable
L
3.9 cm (1.52 in.)
W
1.21 in.
直径
3.1 cm (1.2 in.)
ろ過面積
3.5 cm2
不純物
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
マトリックス
Multilayer Durapore®
pore size
0.45/0.22 μm pore size
入力
sample type liquid
フィッティング
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer-Lok® outlet connection
(Female Luer-Lok® Inlet/Male Luer Slip Outlet)
輸送温度
ambient
詳細
その他情報
- 生物保持:細菌の
- 作用機序:ろ過(サイズ排除)
- 用途:タンパク質精製
- 使用目的:微生物/バイオバーデンの低減または除去
- 使用方法:OptiScale®-25ユーザーガイドの「Installation」および「Wetting」セクションを参照してください
- 保管について:OptiScale®-25ユーザーガイドを参照してください
- 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
調製ノート
123 °Cで60分のオートクレーブ滅菌1回
アナリシスノート
滅菌および制御された35 mL水洗浄後、サンプルは25 °CでUSPあたり500 ppb TOC未満<64>、USPあたり1.3 µS/cm未満<64>を示しました。