Merck
SLCRDZ5
Millipore
Millex® hydrophilic PTFE syringe filter
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile
別名:
0.45 μm PTFE syringe filter, Millex Syringe Filter, Hydrophilic PTFE, Automation Compatible, Non-sterile, Millex-LCR syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
ポアサイズ:
0.45 μm
H:
21 mm
直径:
25 mm
ろ過面積:
3.9 cm2
容量:
100 mL
無菌性:
non-sterile
物質:
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
物質
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
Millex®
特徴
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
メーカー/製品名
Millex®
パラメーター
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
テクニック
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
H
21 mm
直径
25 mm
ろ過面積
3.9 cm2
容量
100 mL
ポアサイズ
0.45 μm
入力
sample type organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
輸送温度
ambient
アプリケーション
  • Dissolution testing
  • Automated sample preparation
  • Clarification of solutions containing high particle levels
単位の定義
SLCRDZ5NZ: 200 pack that is preassembled in 8 tubes of 25 eachSLCRDZ5NK: 1000 pack, supplied in bulk format
法的情報
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
資料
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
幅広い化学適合性を誇るMillex®親水性PTFEシリンジフィルターは、HPLC認定されており、溶出物が少ないことが保証されています。これらのフィルターは堅牢かつ機能的な構造により、メンブレンの破損やサンプルの汚染のリスクなしに、さまざまなサンプルに使用できます。
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
すべて表示