物質
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
品質水準
詳細
142 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 discs
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
MF-Millipore™
Millipore
パラメーター
32 L/min-cm2 air flow rate
580 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
フィルタ直径
142 mm
厚さ
135 μm
重量分析抽出物
6%
屈折率
n/D 1.495
マトリックス
MF-Millipore™
ポアサイズ
5.0 μm pore size
84 % porosity
キャパシティ
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
泡立ち点
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Triton界面活性剤を含まないMF-Milliporeフィルターは、標準的なMF-Milliporeフィルターと比較して、含まれる湿潤剤の量が最低限であり、水抽出可能成分が少量です。
特長・利点:
- 生物学的および環境的モニタリング用の多用途フィルタ-
- 幅広い孔径の、黒色または白色の、格子のある表面があるものとないものが利用できます
- 酸化エチレン、ガンマ線照射、および高圧蒸気滅菌法に適合します。
アプリケーション
- 液体収容タンクのQC
- 液体モニタリング
- 粒子回収
- 粒子分析
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
JBRSMWP14250:
SMWP14250:
試験成績書(COA)