物質
PTFE membrane
plain filter
white filter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
Omnipore
パラメーター
130 °C max. temp.
フィルタ直径
142 mm
厚さ
85 μm
ポアサイズ
5.0 μm pore size
80 % porosity
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フィルターコード:JMWP
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
メルクのFluoropore®メンブレンは、疎水性ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)ポリマーメンブレンを高密度ポリエチレン支持体に結合させたものであり、通常用途のフィルターの取扱い特性を改善します。Fluoroporeメンブレンは、広範な化学的適合性、高い流速、一貫性を提供します。 (「FHUP」を含むカタログ番号はラミネート加工されていないか、裏張りがない状態で作成されていることにご注意ください。)
メルクのOmniporeメンブレンは、基本的にすべての溶媒、酸、アルカリ溶液に適合する親水性PTFEメンブレンです。
特長と利点:
-生物学的および化学的に不活性
-多孔性であるため流速が速い
-水性および有機ベースのサンプルのろ過用に多様な疎水性および親水性PTFEをご用意
用途:
-Fluoroporeメンブレン:酸、塩基、溶媒の清澄化、空気モニタリング、ガスのろ過および排気、UV分光法
- Omniporeメンブレン:水溶液のろ過、酸およびアルカリ溶液の清澄化
メルクのOmniporeメンブレンは、基本的にすべての溶媒、酸、アルカリ溶液に適合する親水性PTFEメンブレンです。
特長と利点:
-生物学的および化学的に不活性
-多孔性であるため流速が速い
-水性および有機ベースのサンプルのろ過用に多様な疎水性および親水性PTFEをご用意
用途:
-Fluoroporeメンブレン:酸、塩基、溶媒の清澄化、空気モニタリング、ガスのろ過および排気、UV分光法
- Omniporeメンブレン:水溶液のろ過、酸およびアルカリ溶液の清澄化
アプリケーション
- 水溶液のろ過
- 酸性溶液・アルカリ性溶液の清澄化
- HPLC、UPLC、LC-MS/MSの移動相ろ過
- マイクロプラスチック分析
法的情報
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany