Merck
JVWP14225
Millipore
PTFEメンブレンフィルター、0.1 μm孔径
Omnipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
別名:
Omniporeメンブレンフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
PTFE membrane
plain filter
white filter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
Omnipore
パラメーター
130 °C max. temp.
フィルタ直径
142 mm
厚さ
30 μm
ポアサイズ
0.1 μm pore size
80 % porosity
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 水溶液のろ過
  • 酸性溶液・アルカリ性溶液の清澄化
  • HPLC、UPLC、LC-MS/MSの移動相ろ過
  • マイクロプラスチック分析
文書ライブラリにアクセスする
Huilong Zhang et al.
Nature communications, 11(1), 3118-3118 (2020-06-21)
Low-cost flexible microwave circuits with compact size and light weight are highly desirable for flexible wireless communication and other miniaturized microwave systems. However, the prevalent studies on flexible microwave electronics have only focused on individual flexible microwave elements such as