主要文書
SX0002501
Millipore
シリコーンガスケット、25 mm Swinnexフィルターホルダー用
Accessories for filter holders for sample preparation.
別名:
Gasket seals, Silicone seals
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
silicone gasket
品質水準
パラメーター
121 °C max. temp.
適合性
for use with Swinnex 25
輸送温度
ambient
詳細
自分の独自のシリンジフィルターを作ってください!Swinnexフィルターホルダーを使えば、アプリケーションに最適なメンブレンタイプと直径を、柔軟に選択できます。無菌ろ過の場合は、メンブレンを取り付けたSwinnexフィルターホルダーをオートクレーブできます。シリンジで分注した少量の液体を完全滅菌または滅菌するか、大容量をろ過する際はインラインで取り付けてください。
特長・利点:
•さまざまな処理量に対応するため、3種類の大きさが利用可能
•無菌ろ過用にはフィルターを取り付けた状態でオートクレーブ可能
SX0001300 Swinnexフィルターホルダー、13 mm
SX0002500 Swinnexフィルターホルダー、25 mm
SX0004700 Swinnexフィルターホルダー、47 mm
交換部品
SX0001301シリコーンガスケット、13 mm Swinnexフィルターホルダー用
SX0002501シリコーンガスケット、25 mm Swinnexフィルターホルダー用
XX2702510サポートスクリーン、25 mm、ポリプロピレン
XX1104715サポートスクリーン、47 mm、ポリプロピレン
XX1104707 O-リング(5-329)、Swinnex 47 mmフィルターホルダー用、シリコーン
SX0004701ベースO-リング、Swinnex 47 mmフィルターホルダー用、シリコーン
SX00047RK取り替え部品キット、Swinnex 47 mmフィルターホルダー用
アプリケーション
サンプル調製用フィルターホルダーの付属品