主要文書
SX00047RK
Millipore
Swinnex 47 mm フィルターホルダー用交換部品キット
Accessories for filter holders for sample preparation.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
品質水準
メーカー/製品名
Swinnex®
適合性
for use with Swinnex 47
輸送温度
ambient
詳細
シリンジフィルターを自作しましょう!スウィネクスフィルターホルダーが、皆様のアプリケーションに最適なメンブレンのタイプと直径を選択できる柔軟性をもたらします。除菌のために、メンブレンを装着したままでスウィネクスフィルターホルダーを高圧蒸気滅菌できます。小容量の液体はシリンジで採水してウルトラクリーニングまたは滅菌し、大容量をろ過する場合はライン内に装着してください。
特長&利点:
•3種類のサイズで幅広い処理容量に対応します
•除菌のためにフィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌できます
SX0001300 スウィネクスフィルターホルダー、13 mm
SX0002500 スウィネクスフィルターホルダー、25 mm
SX0004700 スウィネクスフィルターホルダー、47 mm
交換用パーツ
SX0001301 13 mmスウィネクスフィルターホルダー用シリコン製ガスケット
SX0002501 25 mmスウィネクスフィルターホルダー用シリコン製ガスケット
XX2702510 サポートスクリーン、25 mm、ポリプロピレン製
XX1104715 サポートスクリーン、47 mm、ポリプロピレン製
XX1104707 スウィネクス47 mmフィルターホルダー用Oリング(5-329)、シリコン製
SX0004701 スウィネクス47 mmフィルターホルダー用ベースOリング、シリコン製
SX00047RK スウィネクス47 mmフィルターホルダー用交換パーツキット
アプリケーション
サンプル調製用フィルターホルダーの付属品。
構成
内容:ベース O リング(10 個)、シリコンフィルター O リング(10 個)、フルオロエラストマー O リング(10 個)、EP フィルター O リング(10 個)、ポリプロピレンフィルターサポートスクリーン(10 枚)、固定用レンチ(2本)
法的情報
SWINNEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany