物質
POM body (machined)
stainless steel electrode
包装
pkg of 1 unit
ケーブルL
4 m
適合性
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この水センサーは、純水製造装置の付属品です。万一漏れが発生した場合に給水を遮断することができます。このセンサーは、床への水漏れを検出し、独立型のインレットソレノイドバルブを自動的に閉じてラボの浸水を防ぎ、水による損害を受けないように周囲を保護します。
この水センサーには、主センサーに直列に接続できる電気接続式の4 m延長ケーブルが付属しています(ZFWATDET4)。これにより、システムから8 m離れた位置に拡張センサーを取り付けることができます。一般的には、ベンチに主センサー、床に拡張センサーを設置します。
この水センサーには、主センサーに直列に接続できる電気接続式の4 m延長ケーブルが付属しています(ZFWATDET4)。これにより、システムから8 m離れた位置に拡張センサーを取り付けることができます。一般的には、ベンチに主センサー、床に拡張センサーを設置します。
アプリケーション
床への水漏れを検出し、独立したインレットソレノイドバルブを自動的に閉じて、水による損害を受けないように周囲を保護します。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany