Merck
TANKPE030
Milli-Q
貯水タンク
30 L polyethylene storage tank, An optimally integrated storage solution for your pure (Type 2/3) water
別名:
30 Lポリエチレン製貯水タンク
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
NACRES:
JA.13
物質
polyethylene reservoir
包装
pkg of 1 unit
パラメーター
30 kg operating weight (66.1 lb)
H × W × D
60 cm (23.5 in.) × 38.1 cm (15 in.) × 38 cm (14.96 in.)
キャパシティ
30 L
直径
38 cm (14.96 in.)
容量
30 L
30000 mL
適合性
for use with AFS®
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Direct
for use with RiOs Essential
for use with RiOs
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この30 Lポリエチレン(PE)製貯水タンクは、貯蔵水の純度を安定的に維持し、気中浮遊汚染物質に対する効果的な保護を提供します。
リザーバーには、Elix® Essential/Essential UV/Advantage/Reference、Milli-Q® Direct、Direct-Q®、Direct-Q® UV、RiOs、RiOs Essential、AFS® D、AFS® Essential浄水装置から供給された純水が貯蔵されます。
アプリケーション
このPE製貯水タンクは、純水を確実に貯蔵できるソリューションです。
特徴および利点
  • コンパクトで場所を取らない設計です。
  • 安定した純度の水を貯蔵するための最新の技術開発と高度な機能を組み込んでいます。
  • 抽出物の放出が最小限であることからポリエチレンが選択されています。
  • 壁は不透明であるため、太陽光を遮断して藻類の発生を防ぎます。
  • 内表面は滑らかで、バイオフィルム形成を防ぎます。
  • 円筒形状であるため、水と接触する表面積は最小限になっています。
  • リザーバー基底部は円錐形になっているため完全な排水が可能であり、また消毒時のすすぎも容易です。
  • タンク底面に純水をスムースに流し、二酸化炭素の吸収を防ぎます。
  • フロントバルブがあるため、純水の手動取水が可能です。
  • 給水バルブを用いて他の実験室設備と接続できます。
  • 密閉蓋がタンク内への空気の流入を遮断します。
  • リザーバーベントフィルター(付属品ではありません)は、気中浮遊汚染物質から水を保護します。
  • 無菌オーバーフロー機能によって、排水口からの逆汚染が回避され、水質が維持されます。
  • 上部の開口部が大きいため、消毒作業時に手作業で清掃することができます。
法的情報
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
Zhongying Gong et al.
ACS applied materials & interfaces, 12(4), 4323-4332 (2020-01-04)
Patients with cancer have reduced immune function and are susceptible to bacterial infection after surgery, chemotherapy, or radiotherapy. Spherical nanoparticles formed by the self-assembled peptide V6K3 can be used as carriers for poorly soluble antitumor drugs to effectively deliver drugs
Zhongying Gong et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 188, 110811-110811 (2020-01-27)
The geometry of nanoparticles plays an important role in their performance as drug carriers. However, the pH-triggered geometrical shape switching of a cationic peptide consisting of isoleucine and lysine is seldom reported. In this work, we designed a cationic peptide