主要文書
ZFMQ000PR
Milli-Q
給水圧調整器
Regulates the feed water pressure above 0.3 bars, Adjusts inlet water pressure upstream of water purification systems to regulate the pressure according to the system′s requirements
別名:
Milli-Q®装置用給水圧調整器
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
物質
stainless steel valve body (with EPDM molding)
包装
pkg of 1 unit
L × W × H
165 mm × 130 mm × 125 mm
適合性
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
純水製造装置の要件に応じて圧力を制御するために、装置の上流の取水圧を調製します。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany