Merck
TANKPE100
Milli-Q
貯水タンク
100 L polyethylene storage tank, An optimally integrated storage solution for your pure (Type 2/3) water
別名:
100 Lポリエチレン製貯水タンク
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
NACRES:
JA.13
物質
polyethylene reservoir
包装
pkg of 1 unit
パラメーター
98.5 kg operating weight (217.4 lb)
H × W × D
125.5 cm (48.8 in.) × 38.1 cm (15 in.) × 38 cm (14.96 in.)
キャパシティ
100 L
直径
38 cm (14.96 in.)
容量
100 L
100000 mL
適合性
for use with AFS®
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Direct
for use with RiOs Essential
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この100 Lポリエチレン(PE)製貯水タンクは、貯蔵水の純度を安定的に維持し、気中浮遊汚染物質に対する効果的な保護を提供します。
リザーバーには、Elix® Essential/Essential UV/Advantage/Reference、Milli-Q® Direct、Direct-Q®、Direct-Q® UV、RiOs、RiOs Essential、AFS® D、AFS® Essential浄水装置から供給された純水が貯蔵されます。
アプリケーション
このPE製貯水タンクは、純水を確実に貯蔵できるソリューションです。
特徴および利点
  • スペースをとらないコンパクトなデザインです。
  • 最新の技術開発と高度な機能の採用により、一貫した高純度での貯水を実現しています。
  • ポリエチレンの選択により、抽出物の放出を最小限に抑えています。
  • 不透明な内壁が直射日光を遮るため、藻の成長が防止されます。
  • 滑らかな内部表面が、バイオフィルムの形成を防ぎます。
  • 円筒状のため、水との接触表面積が最小化されます。
  • リザーバーの底部が円錐形のため、完全な廃水が可能であり、消毒の際の洗浄作業が容易です。
  • 純水がタンクの底にスムーズに送り込まれるため、二酸化炭素の吸収が回避されます。
  • 前方のバルブにより、純水を手動で採水できます。
  • 配水バルブが、他の実験機器との接続を可能にします。
  • 蓋で密閉するため、タンクに空気が入ることはありません。
  • リザーバーベントフィルター(別売り)を用いれば、気中浮遊汚染物質から水を保護できます。
  • 無菌オーバーフロー機能によって、排水口からの逆汚染が回避され、水質が維持されます。
  • 上部の開口部が大きいため、消毒作業時に手作業で清掃することができます。
法的情報
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany