主要文書
XKEM00104
Millipore
2 方向真空バルブ、プラスチック
別名:
2 方向バルブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105101
eCl@ss:
32012303
NACRES:
NB.24
物質
polycarbonate
品質水準
輸送温度
ambient
詳細
Milliporeには、Milliporeろ過装置に使用できる広範囲の取付け具、アダプター、バルブ、ゲージ、およびチューブの選択肢が用意されています。特に指定がない限り、構成材料はシリーズ300ステンレス鋼です。
Tri-Clamp(TC)取付け具は慣例により1 1/2"、2"のように示されています。1 1/2" TC取付け具は直径1"または1 1/2"のサイズのチューブに接続されます。2" TC取付け具は直径2"のサイズのチューブのみに接続されます。