メーカー/製品名
J. Young
サイドアーム外径
13 mm
栓サイズ
10 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
J. Young高真空PTFEバルブは、大気に敏感な物質の使用時に大気をコントロールするのに役立ちます。
特長:
特長:
- PTFEで覆われた独自のエラストマーOリングシール付きPTFE製ピストン
- ガラスからPTFEまで使用できるグリースフリーのシール
- 10-6 torrの高真空性
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)