Merck
XX1009002
Millipore
真空ろ過用Milliporeステンレス鋼サポートスクリーン
90 mm
別名:
Filtration mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
PTFE-coated stainless steel screen
品質水準
テクニック
vacuum filtration: suitable
直径
90 mm
アプリケーション
filtration
輸送温度
ambient
詳細
Milliporeガラス製真空ろ過付属品
ステンレス鋼サポートスクリーン、90 mm
これらの付属品は、Milliporeガラス製真空ろ過キットに含まれる部品の交換、または代替コンフィグレーションの提供を目的として設計されています。
本品は、Millipore 90 mm All-Glass フィルターホルダーキットの付属部品です。
アプリケーション
90 mm