Merck
Z290653
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly funnel stems
glass membrane (support), membrane diam. 90 mm, connector for 40/35 joint (fritted glass support with side arm)
別名:
Filtration Funnel, Filtration Setup, Vacuum Filter Assembly
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
glass housing
glass membrane (support)
ジョイント
joint ST/NS40/35
包装
pkg of 1 ea
膜直径
90 mm
フィッティング
connector for 40/35 joint (fritted glass support with side arm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)