Merck
Z290521
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly funnel tops
Funnel top, funnel capacity 300 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
glass housing
特徴
graduation
包装
pkg of 1 ea
漏斗容量
300 mL
膜直径
47 mm
ネック直径
47 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)