主要文書
XX1604700
Millipore
MilliSolve Kit, complete with 2L flask
Accessories for filter holders for sample preparation.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
物質
PTFE tubing
anodized aluminum clamp(s)
borosilicate glass
stainless steel forceps
メーカー/製品名
MilliSolve
直径
47 mm
フラスコ容量
2 L
アプリケーション
filtration
輸送温度
ambient
詳細
REMOVE FROM SCOPE
アプリケーション
Accessories for filter holders for sample preparation.
原理
Vacuum