主要文書
XX5000000
Millipore
流量調整オリフィス、5セット
Accessories for filter holders for sample preparation.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
stainless steel
品質水準
輸送温度
ambient
詳細
流量調整オリフィスは、空中汚染物質の分析のために、MF-Milliporeフィルターを介して定量的な気流を作ります。 必要な真空レベルが適用されたときに流量が一定になるように、オリフィスをMillipore Aerosol Analysis HolderまたはAerosol Adapterのアウトレットにねじ込みます。
評価の精度は約15%以内です。 より高い精度を得るためには、流量計を用いて実際の真空レベルでオリフィスを較正してください。
アプリケーション
サンプル調製用フィルターホルダーの付属品
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
文書ライブラリにアクセスする
資料
For NIOSH 9000this page lists applicable products and materials to do the application